EP5820751002
Eppendorf® base Element for Plate Buckets
used with Rotor S-4-104
Synonyme(s) :
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820751002
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
used with Rotor S-4-104
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
4 pcs.