Principaux documents
EP5702762008
Eppendorf® 2 Rectangular Buckets
volume (90 mL), for rotor A-4-38
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for rotor A-4-38
Fabricant/nom de marque
5702762008
Eppendorf® 5702762008
Eppendorf®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Volume
(90 mL)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG