Principaux documents
EP5427704000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
5427704000
Eppendorf® 5427704000
Eppendorf®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5430 R
for use with 5430
Description générale
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG