EP4960800023
Eppendorf® Tube holder for Varispenser 25 mL/100 mL
tube holder, for Varispenser®25 mL/100 mL
Synonyme(s) :
Eppendorf® Varispenser®
About This Item
Produits recommandés
Description
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
for Varispenser®25 mL/100 mL
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4960800023 (Global)