Key Documents
EP0030129342
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 384 wells
384, skirted, colorless plate, conical bottom colorless wells, PCR clean, pkg of 10 ea, colorless
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
colorless plate
conical bottom colorless wells
Caractéristiques
PCR clean
skirt
384, skirted
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030129342
Taille
384 wells
Couleur
colorless
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG