Key Documents
EP0030108426
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 2.0 mL, PCR clean, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
Eppendorf® DNA LoBind tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
colorless
conical bottom
Description
Low retention
withstand, 30,000 x g
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
PCR clean
Conditionnement
pack of 500 ea
Capacité
2.0 mL
Adéquation
suitable for PCR
Caractéristiques et avantages
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG