E4781
Anti-eRF3a/GSPT1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Eukaryotic Release Factor 3a, Anti-G1 to S phase transition 1, Anti-GST1, homolog of yeast
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 76.5 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformadehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSPT1(2935)
mouse ... Gspt1(14852)
rat ... Gspt1(24420)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable