E4156
Anti-Early Endosomal Antigen 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EEA1, Anti-Endosome-associated Protein p162, Anti-Zinc Finger FYVE Domain-containing Protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~160 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa and rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.4-0.8 μg/mL using whole extract of mouse NIH-3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable