E1657
EHT 1864
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(5-(7-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio)pentyloxy)-2-(morpholinomethyl)-4H-pyran-4-one dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2c(SCCCCCOC3=COC(CN4CCOCC4)=CC3=O)ccnc2c1
InChI
1S/C25H27F3N2O4S.2ClH/c26-25(27,28)18-4-5-20-21(14-18)29-7-6-24(20)35-13-3-1-2-10-33-23-17-34-19(15-22(23)31)16-30-8-11-32-12-9-30;;/h4-7,14-15,17H,1-3,8-13,16H2;2*1H
Clé InChI
LSECOAJFCKFQJG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.