A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
sterility
sterile
form
liquid
density
1.319-1.321 g/mL
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
InChI key
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Le milieu de gradient de densité OptiPrep™, que l'on appelle aussi iodixanol, est un milieu de gradient de densité iodé, non ionique et de faible osmolalité. Il s'agit d'une solution stérile testée négative pour les endotoxines et constituée de 60 (p/v) d'iodixanol dans de l'eau, conçue pour isoler in vitro les particules biologiques. Il peut servir à fractionner et à séparer les organites cellulaires et sub-cellulaires.
Application
Le milieu OptiPrep™ a été utilisé pour isoler des molécules, des cellules et des organites subcellulaires, notamment de l'ADN, des cytokines, des lysosomes, du réticulum endoplasmique, des peroxysomes, des lymphocytes T et des lymphocytes tueurs naturels. Il a aussi été utilisé dans les applications suivantes :
- étude de l'efficacité de l'encapsulation de cellules individuelles.
- isolement de cellules cancéreuses sénescentes avec un gradient.
- isolement d'un virion non enveloppé à partir d'un lavage bronchoalvéolaire.
- isolement de lipoprotéines et de macromolécules.
- purification de virions.
- purification de cellules neuronales.
Features and Benefits
Le milieu OptiPrep™ possède de nombreuses propriétés biocompatibles qui en font un produit idéal.
- Il est biologiquement inerte et n'interfère pas avec les tests des enzymes de marquage.
- Il est non ionique, non toxique et présente une faible pression osmotique.
- Il forme des gradients spontanés plus stables et plus simples à préparer que ceux au saccharose.
Other Notes
Solution d'iodixanol à 60 % (p/v) dans l'eau (stérile).
Legal Information
OptiPrep is a trademark of Serumwerk Bernburg AG
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c