Principaux documents
D1416
SAFC
2,6-Dichlorobenzanilide
Synonyme(s) :
2,6-Dichloro-N-phenylbenzamide
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable