CLS3997
Microplaques à 96 puits avec traitement TC Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonyme(s) :
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Description
Flat Bottom, Polystyrene, 10 per Bag, with Low Lid, Sterile
growth area .32 cm2
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 3997
Taille
96 wells
Diam. des puits
6.4 mm
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface