Principaux documents
CLS356699
Corning® BioCoat Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom white wells
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
flat bottom white wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Fabricant/nom de marque
Corning 356699
Taille
96 well
Taille des puits
96 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable