CLS356258
Corning® Matrigel® Matrix -3D Microplate
well size 384 wells, clear white wells, lid, Phenol Red-Free
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear white wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 356258
Taille
384 well
Taille des puits
384 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable