CLS354486
Corning® BioCoat™ Collagen I Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
vented Cap
canted neck
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 354486
Capacité
150 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable