CLS352350
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 70 μm, white Nylon, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white Nylon
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 352350
Dimension de pores
70 μm pore size
Application(s)
filtration