Principaux documents
CLS3420
Corning® Transwell® 44 cm2 , cell growth area, 13 mL , 100 mm , dish, 9 mL , 75 mm plate inserts
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 12, Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonyme(s) :
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
product name
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
Matériaux
clear polystyrene (plate or dish)
polycarbonate membrane
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 1
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 3420
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
9 mL
Diam. de la membrane
75 mm
Superficie
44 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
13 mL
Puits
100 mm , dish
Couleur
translucent
Dimension de pores
3.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Each insert is packaged in a 100mm dish, 12 inserts per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation pour l'étude de lignées de cellules adhérentes et non adhérentes. Ils comportent une membrane en polycarbonate de 10 μm mince et transparente qui est déclinée en différentes tailles de pores. Les inserts Transwell sont traités pour optimiser l'adhérence cellulaire. Les cellules doivent être colorées pour être visibles. La membrane en polycarbonate est compatible avec la plupart des colorants et des fixateurs organiques.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.