Key Documents
CLS3013
Spatules à usage unique Corning®
microspatula, rounded end/scoop
Synonyme(s) :
Spatula for Lab Use
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.14
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3013
Longueur
150 mm
Description générale
Les spatules à usage unique de Corning ont été conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons sans contamination. Éliminent le besoin de recycler et de stériliser les spatules réutilisables.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.