CLS1000P150
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 150 mL
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (20 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1000P-150
H × D.E.
80 mm × 56 mm
Taille
150 mL
Catégories apparentées
Description générale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.