PE/CA-PJ41 (clone D2)
98020207, human oral squamous epithelium
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
PE/CA-PJ41 (clone D2), 98020207
Source biologique
human mouth (oral)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage