PORTHOS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine thyroid
Conditionnement
tube of 5 μg 93122323-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93122323-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Thyroglobulin, plasminogen activator (u-PA)
Récepteurs
Thyrotropin, insulin, Insulin Growth Factor (IGF-1), hydrocortisone
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage