BCL1 Clone CW13.20-3B3
90061904, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BCL1 Clone CW13.20-3B3, 90061904
Source biologique
mouse blood
Conditionnement
tube of 5 μg 90061904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90061904-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage