BW5147.G.1.4.OUA/R.1
85082302, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BW5147.G.1.4.OUA/R.1, 85082302
Source biologique
mouse blood
Mode de croissance
Suspension
Morphologie
Lymphoblast
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.