T24/83
85061107, human bladder, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
product name
T24/83, 85061107
Source biologique
human bladder
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Hypodiploidy to hypopentaploidy
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.