Hep2 (Clone 2B) (HeLa derivative)
85011412, human cervix, Spherical
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hep2 (Clone 2B) (HeLa derivative), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011412, human cervix, Spherical, 85011412
Source biologique
human cervix
Conditionnement
tube of 5 μg 85011412-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011412-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Spherical
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage