MM485
11072803, human skin, Epithelial
Synonyme(s) :
MM 485
About This Item
Produits recommandés
product name
MM485, 11072803
Source biologique
human skin
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage