HeLa/MMTV-luc
11033106, human cervix, Epithelial
Synonyme(s) :
HeLa
About This Item
Produits recommandés
product name
HeLa/MMTV-luc, 11033106
Source biologique
human cervix
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage