1.1E7
10070101, human pancreas (islets), Epitheloid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
1.1E7, from human pancreas(islets), 10070101
Source biologique
human pancreas (islets)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal chromosome number 67-71
Morphologie
Epitheloid
Produits
1.1E7 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Milieu de culture
Procédure de repiquage