MRC-5 PD 19 Cell Line human
5072101, human lung, Fibroblast-like
Synonyme(s) :
MRC-V Cells, MRC5 Cells, Medical Research Council Cell Strain-5
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MRC-5 PD 19 Cell Line human, 05072101
Source biologique
human lung
Description
Human fetal lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n=46, diploid
Morphologie
Fibroblast-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Milieu de culture
Procédure de repiquage