Principaux documents
CAS9GFPV
Sigma-Aldrich
Cas9 GFP Lentiviral Particles
Synonyme(s) :
GFP Lentiviral Particles
About This Item
Code UNSPSC :
41106621
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
Concentration
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
Application(s)
CRISPR
Gène reporter
GFP
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Ready-to-use Cas9-GFP lentiviral particles enable immediate transduction of a wide range of cell lines. Cas9-GFP lentiviral particles efficiently and stably integrate Cas9 and GFP linked by a 2A peptide and driven by the EF1 alpha promoter (EF1a-Cas9-2A-GFP) for strong expression in both dividing and non-dividing cell lines. They are ideal for avoiding the tedious lentivirus production process and are one part of a two part CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. For easy fluorescence microscopy a MOI greater than 200 should be employed.
To order gRNA in any format click here
Application
Functional Genomics/Target Validation
  • Creation of gene knockouts in multiple cell lines
  • Complete knockout of genes not amenable to RNAi
  • Creation of cell lines stably expressing Cas9-GFP
Caractéristiques et avantages
  • Highly specific
  • Highly active
  • Ready to infect/transduce
Principe
CRISPR/Cas systems are employed by bacteria and archaea as a defense against invading viruses and plasmids. Recently, the type II CRISPR/Cas system from the bacterium Streptococcus pyogenes has been engineered to function in eukaryotic systems using two molecular components: a single Cas9 protein and a non-coding guide RNA (gRNA). The Cas9 endonuclease can be programmed with a single gRNA, directing a DNA double-strand break (DSB) at a desired genomic location. Similar to DSBs induced by zinc finger nucleases (ZFNs), the cell then activates endogenous DNA repair processes, either non-homologous end joining (NHEJ) or homology-directed repair (HDR), to heal the targeted DSB.
Définition de l'unité
VP/ml is the concentration unit of measure for viral titer estimated by p24 assay.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.
Afficher tout