C9358
Anti-Chk1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone DCS-310, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CHK1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-310, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 54 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHEK1(1111)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable