C8895
Clofazimine
≥98% (TLC), powder, antileprosy drug
Synonyme(s) :
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine
About This Item
Produits recommandés
product name
Clofazimine,
Forme
powder
Niveau de qualité
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
Clé InChI
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
Description générale
Application
- for antimicrobial preparation
- to study its accumulation on macrophages to form crystal-like drug inclusions (CLDIs)
- to model drug-induced hepatic granulomatous inflammation
- to study the in vivo cargo storage capacity of macrophages
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3