C6974
Anti-CaM Kinase IIα (CaMKIIα) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 50 kDa
Espèces réactives
human, chicken, rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using synaptosomal fraction of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMK2A(815)
mouse ... Camk2a(12322)
rat ... Camk2a(25400)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- in immunolabelling
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable