The protein does not contain a His-tag.
C6624
Carbonic Anhydrase II human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CA-II, CA2, Carbonic Anhydrase 2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥5,000 units/mg protein
Poids mol.
large subunit 17-22 kDa
small subunit 10-12 kDa
Concentration
800-1000 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CA2(760)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
Les clients ont également consulté
-
Does this product contain a His-tag?