C6429
α-Cellulose
BioReagent, suitable for insect cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
natural (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Description générale
Application
- As a component of nutrient-rich diet, to study how nutrition affects individual fitness and insecticide efficacy among German cockroaches.[3]
- As a carbon source for Schizophyllum commune culture.[4]
- To study the effect of cellulose on the content of minerals in the femur of rats.[5]
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable