Accéder au contenu
C6249
Catestatin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized powder
Quality Segment
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHGA(1113)
Biochem/physiol Actions
The catestatin peptide is produced from its precursor chromogranin A protein. Catestatin is a cationic and hydrophobic peptide that can stimulate histamine release from mast cells and exhibits potent catecholamine relase-inhibitory activity.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3