C5614
Cytochrome P450 human
1A2 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase and cytochrome b5, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Forme
solution
Poids mol.
58 kDa
Conditionnement
vial of 0.5 nmol
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable