C5613
Anti-Calcium Channel (α2/δSubunit) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 5-10 μg/mL using rat brain tissue lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNA2D1(781)
mouse ... Cacna2d1(12293)
rat ... Cacna2d1(25399)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable