A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac)-CPG
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c