Merck
C4026
Sodium hexanoate
99-100%
Synonyme(s) :
Caproic acid sodium salt, Hexanoic acid sodium salt, Sodium caproate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)4COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-179-0
Beilstein/REAXYS Number:
3631527
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
99-100%
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe