Accéder au contenu
C3867
Rat Collagen Type I
BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
Synonyme(s) :
Collagène from rat tail, Col1a1, Collagène provenant de queues de rats
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
rat tail
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
>0.5 mg/mL Biuret
Mol wt:
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Collagène de type I solution from rat tail, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
biological source
rat tail
Quality Segment
description
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
packaging
pkg of 1 vial
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
impurities
Mycoplasma Test by Barile, none detected
solubility
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Fibronectin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
General description
Le collagène est une protéine de la matrice extracellulaire qui forme une structure en hélice triple. La structure du collagène de type I, en particulier, est caractérisée par la présence de trois chaînes α identiques sous sa forme homotrimérique. L'une de ces trois chaînes α présente une légère variation au niveau de sa séquence. Le collagène de type I a initialement été isolé à partir de tendons de queue de rat et présente deux chaînes α principales (α1 et α2) et une chaîne β.
Application
Produit utilisé comme substance de revêtement pour favoriser la croissance et la différenciation des cellules adhérentes.
La solution de collagène de type I provenant de la queue de rat a été utilisée pour revêtir des plaques et flacons de culture cellulaire pour la lignée cellulaire HepG2 et les podocytes. Elle a également été utilisée comme étalon pour créer une courbe d′étalonnage du contenu total en collagène dans la quantification de pré-gels de matrice extracellulaire hépatique.
Biochem/physiol Actions
Le collagène est essentiel à l'intégrité mécanique des tendons et des os. Le collagène issu de tendons de queue de rat est utilisé en ingénierie des tissus, particulièrement pour la génération de gels d'échafaudages tridimensionnels. Il présente une faible antigénicité et est compatible avec les fibroblastes de gencives et les kératinocytes oraux humains.
Features and Benefits
  • Produit provenant de queues de rats.
  • Stérilisé par filtration pour réduire au maximum les risques de contamination.
  • Convient à un large éventail d'applications de culture cellulaire.
  • Procure une couverture de surface optimale (6-10 μg/cm2) pour faciliter l'adhésion et la prolifération des cellules.
Preparation Note
Il est recommandé pour une utilisation comme substrat de culture cellulaire Il pourrait ne pas être adapté à la formation de gels tridimensionnels.
Solution stérile préparée à partir de tendons de queue de rat par une modification de la méthode d′extraction publiée 1. Ce produit est fourni sous forme de solution aqueuse dans de l′acide acétique à 20 mM et à une concentration indiquée sur le flacon (environ 100 mg de protéine par flacon). La concentration en protéine a été estimée par la méthode Biuret 2.
Une analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS présente un schéma typique de bandes pour le collagène de type I, à savoir un doublet de poids moléculaire apparent de 115 et 130 kDa et un autre doublet de 215 et 235 kDa. Selon les résultats de cette analyse, la pureté de l′échantillon de collagène est > 95 %.
Other Notes
La référence C3867 a un aspect gélifié lorsqu'on la retire pour la première fois de la glacière. Elle redevient liquide à 37 °C.
Le collagène comprend un certain nombre de types distincts du point de vue structurel et génétique. Nous utilisons la nomenclature proposée par Bornstein et Traub. Il est important de ne pas confondre la désignation des types utilisée par Sigma et les types de classification reconnus du collagène.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c