C3117
Monoclonal Anti-Cy3/Cy5−Biotin antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone CY-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Cy3/Cy5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CY-96, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
direct ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using chicken fibroblasts
microarray: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- dot blot assay
- protein microarrays
- immunofluorescenc
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable