C2970
Monoclonal Anti-Cathepsin L antibody produced in mouse
clone 33/2, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CATL, Anti-CTSL, Anti-MEP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
33/2, monoclonal
Poids mol.
antigen (human cathepsin L) 25 kDa
antigen (human procathepsin L) 42 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, mink, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using whole cell extract of a cultured mink lung cell line
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTSL1(1514)
mouse ... Ctsl(13039)
rat ... Ctsl1(25697)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable