Merck
C2124
Bovine Collagen Type I
6 mg/mL, sterile-filtered, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation), BioReagent
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
bovine skin
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
Concentration:
6 mg/mL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Collagène solution from bovine skin, 6 mg/mL, sterile-filtered, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation), BioReagent
biological source
bovine skin
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
concentration
6 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
surface coverage
6‑10 μg/cm2
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Elastin
, Peptide Source: Fibronectin
foreign activity
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Chez les mammifères, le collagène de type 1 est une protéine fibreuse couramment exprimée. Elle représente jusqu′à un tiers de toutes les protéines chez l′homme. La fibrille de collagène constitue la composante de base des tissus contenant du collagène. Le collagène est principalement exprimé dans la matrice extracellulaire et se retrouve également dans les parois artérielles, les tendons, les ligaments, la peau, la cornée, les os et la dentine. Structurellement, le collagène est formé de brins polypeptidiques formant une triple hélice.
Application
Cette solution hautement purifiée est adaptée pour la formation de matrices 3D en culture cellulaire. Les gels de collagène tridimensionnels imitent mieux la physiologie des cellules in vivo que les systèmes bidimensionnels conventionnels ; ils ont donné de bons résultats avec plusieurs types de cellules, y compris les fibroblastes cardiaques et cornéens, les cellules étoilées du foie et les cellules de neuroblastome. Ces gels tridimensionnels sont également utiles dans les études de la mécanotransduction, processus de signalisation cellulaire impliquant la transformation des signaux mécaniques en signaux biochimiques.
La solution de collagène de peau de bovin a été utilisée comme substrat dans un essai d′adhésion cellulaire.
Biochem/physiol Actions
Dans des environnements tridimensionnels, les prolongements des cellules peuvent utiliser les intégrines sur les surfaces cellulaires pour activer des voies de signalisation spécifiques ; des interactions mécaniques indépendantes des intégrines résultant de l′enchevêtrement des fibrilles de la matrice sont également possibles.
Le collagène de type 1 est un matériau de construction polyvalent, requis pour l′élasticité des tissus ; il maintient la stabilité et la force d′une variété de tissus. Le collagène est également présent dans les fibres du byssus des invertébrés, où il facilite l′attachement aux surfaces. Lorsque le collagène est défectueux, il altère les propriétés biomécaniques du tissu artériel.
Preparation Note
Ce produit est préparé à partir de collagène de type I purifié et extrait de la peau de bovins ; il contient une forte proportion de monomères. Le collagène brut utilisé pour préparer ce produit a été isolé à partir d'un troupeau fermé et a été purifié selon un processus de fabrication respectant les BPF, qui inclut l'inactivation de toute contamination éventuelle par des virus ou des prions. Il est fourni à 6 mg/ml dans une solution aqueuse d'HCl à 0,01 M, pH 2,0.
Other Notes
Le collagène comprend un certain nombre de types distincts du point de vue structurel et génétique. Nous utilisons la nomenclature proposée par Bornstein et Traub. Il est important de ne pas confondre les désignations utilisées par Sigma et les types de classification reconnus.
Le collagène de type I se distingue d′autres types de collagène de par son faible niveau d′hydroxylation de la lysine et sa composition pauvre en glucides. En tant qu′hétérodimère composé de deux chaînes a1 et d′une chaîne a2, il forme spontanément une structure de triple hélice à pH neutre et à 37 °C.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c