Principaux documents
C1615
SAFC
Supplément d'alimentation pour cellules CHO en bioréacteur
Animal Component-free, solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
solution
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Concentré d'alimentation formulé de manière à optimiser la croissance des cellules CHO et la production de protéines recombinantes dans les cultures en bioréacteur à alimentation discontinue (mode "fed batch").
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell