C-14009
Human Umbilical Vein Endothelial Cells 2 (HUVEC 2)
Pooled, isolated in Growth Medium 2, 1 million cells per pellet
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Qualité
Avertissement
Forme physique
Procédure de repiquage
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.