Merck
C0605
Z-Asp(O-Me)-Glu(O-Me)-Val-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-DEVD-FMK
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H41N4O12F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
668.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
InChI key
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable inhibitor of caspase 3, 6, 7, 8, 10, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe