BAF134900050
Bel-Art® Write-on™ Label Tape
roll size 60 yard, white, width 1/2 in., pk of 6
Synonyme(s) :
labelling tape, moisture resistant label tape, solvent resistant label tape
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
Conditionnement
pk of 6
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F13490-0050
Taille du rouleau
60 yard
Largeur
1/2 in.
12.7 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- No sticky residue lingers when tape is stripped off
- Marks made with pencil, ball-point pen or solvent ink marker survive most laboratory conditions