Merck
B9146
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Synonyme(s) :
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15BrClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-640-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
X-Gal est un substrat chromogène pour la β-galactosidase qui produit une riche couleur bleue facilement détectable visuellement par rapport au fond. X-Gal est le substrat de choix pour la sélection bleu-blanc des colonies bactériennes recombinantes avec le génotype lac+.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside has been used to confirm transduction of Caki-2/LacZ clones. It has also been used in blue-white selection of transformants.
Preparation Note
A stock solution (100 mg/ml) is prepared by dissolving X-Gal in dimethylformamide and should be stored at −20 °C and protected from light. Sterilization is not required.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe