Merck
B7559
BW A4C
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(E)-3-(3-Phenoxyphenyl)prop-2-enyl]acetohydroxamic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white
mp
79.3-80.1 °C (lit.)
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N(O)C\C=C\c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-14(19)18(20)12-6-8-15-7-5-11-17(13-15)21-16-9-3-2-4-10-16/h2-11,13,20H,12H2,1H3/b8-6+
InChI key
CEUDWZXMLMKPNN-SOFGYWHQSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
rat ... Alox5(25290)
Biochem/physiol Actions
Selective 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitor. Inhibits synthesis of LTB4.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe